Learn More
Bochem™ Laboratory Cart with Three Shelves
Move and store lab samples, equipment and miscellaneous items more conveniently around the lab with Bochem™ Laboratory Cart. Two casters have foot brakes for added stability.
Marca:  Bochem™ 11431
Codice prodotto. 12601915
  • 291.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Three shelves
  • Stainless Steel
  • Maximum 75 kg load (25 kg per plate)
  • Handles on either side of the cart
  • Locking casters for added stability
Specifica
Specifica
Shelves: 800 x 500 mm
900 x 600 x 940 mm
75 kg
Stainless Steel
3
Laboratory Cart/Trolley
Storage or Transportation
Foot Brake
4
Casters
Titolo del prodotto
Bochem™ Laboratory Cart with Three Shelves > Laboratory Cart; Holds: 75 kg