Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl HPLC Columns
Separate monoclonal antibodies (mAbs) and antibody-drug conjugates (ADCs) with excellent biocompatibility, low carryover and high resolution.
Marca:  Thermo Scientific™ 088558
1393.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15344695
  • 1400.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl HPLC columns to separate monoclonal antibodies (mAbs) and antibody-drug conjugates (ADCs). This column is based on hydrophilic, nonporous, 5μm polymer particles functionalized with butyl groups. The column's hydrophilic resin provides excellent biocompatibility and low carryover, while the optimal density of the butyl groups provides high resolution separation.
Features of MabPac HIC-Butyl Columns
  • Optimal selectivity for ADCs
  • High resolution and high efficiency
  • Stable at wide range of pH (2−12)
  • Low carryover
  • Rugged column packing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colonna analitica
100 mm
5 μm
Nonporous
60 °C
MAbPac
Hydrophobic Interaction
Bio-LC
4.6 mm
4000 psi (275 bar)
2 to 12
Each
Silica
Hydrophilic Polymer
Hydrophobic Interaction
Responsibly packaged
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto001924 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088558
Numero di lotto002231 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088558
Numero di lotto001904 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number088558
Numero di lotto001914 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number088558
Numero di lotto001984 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number088558
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl HPLC Columns >