Learn More
Smeg™ Laboratory Glassware Washer
Clean a wide range of glassware with this washer. Smeg™ Laboratory Glassware Washers are manufactured with high quality materials and feature faultless, intuitive performance. Specific accessories ensure high quality washing of even the most difficult and dirtier instruments.
4375.00€ - 13625.00€
Specifica
Materiale Stainless Steel
Product Type Glassware Washer
Dimensioni interne (L x P x A) 490 x 525 x 570mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Include Requisiti elettrici Impostazione della temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Requisiti elettrici Impostazione della temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
15354962
Vedere i documenti
Smeg™
GW0160S
7 default programs 3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max Washing up to 85°C N/A N/A N/A
15375052
Vedere i documenti
Smeg™
GW1160C
9 default programs + 6 free 3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max Washing up to 95°C N/A N/A N/A
11932699
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Smeg™
GW3060S
20 default programs + 10 free 3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max (switchable single-phase 230V) Washing up to 95°C
9520.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15387333
Vedere i documenti
Smeg™
GW4060S-1
9 default programs + 6 free 1/N/PE 230V - 50Hz - 2,8 kW max Washing up to 95°C N/A N/A N/A
15374962
Vedere i documenti
Smeg™
GW0160S1
7 default programs 1/N/PE 230V - 50Hz - 2,8 kW max Washing up to 85°C N/A N/A N/A
11942699
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Smeg™
GW4090
20 default programs + 10 free, active thermodynamic drying 3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max (switchable single-phase 230V) Washing up to 95°C
13625.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15364962
Vedere i documenti
Smeg™
GW0160
7 default programs, alkaline powder detergent dispenser 3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max Washing up to 85°C N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Microprocessor electronic control
  • Active thermodynamic drying
  • Alkaline powder detergent dispenser
  • Peristaltic pump for acid liquid neutralizer
  • Washing chamber and internal door in AISI 304 stainless steel
  • External panels made in AISI 304 stainless steel
  • 2 independent washing levels through telescopic guides
  • Incorporated water softener with salt sensor
  • Cold water and demineralized water connections
  • Electronic door lock system for user safety
  • Without trolleys
Specifica
Specifica
Stainless Steel
Glassware Washer
490 x 525 x 570mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Smeg™ Laboratory Glassware Washer