Learn More
Brady™ Segnali di obbligo in poliestere laminato
Mandatory signs to assist with personal safety
3.15€ - 17.75€
Specifica
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Spessore 0.024 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Testo visualizzato Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Testo visualizzato Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10161974
Vedere i documenti
Brady™
250134
Use Breathing Protection 200 mm
4.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10613195
Vedere i documenti
Brady™
250100
Utilizzare protezione per gli occhi 100 mm
3.35€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10294844
Vedere i documenti
Brady™
250129
Use Face Shield 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10204854
Vedere i documenti
Brady™
250130
Use Face Shield 200 mm
4.40€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10112264
Vedere i documenti
Brady™
250128
Use Full Protective 200 mm
4.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10274794
Vedere i documenti
Brady™
250103
Use head protection safety 200 mm
4.40€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10643385
Vedere i documenti
Brady™
254161
Use Overshoes 100 mm
3.40€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10396144
Vedere i documenti
Brady™
254162
Use overshoes 200 mm
8.35€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10205094
Vedere i documenti
Brady™
250120
Use Protective Clothing 200 mm
4.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10204564
Vedere i documenti
Brady™
250137
Use Protective Hood 100 mm
4.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10451264
Vedere i documenti
Brady™
250138
Use Protective Hood 200 mm
8.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11700174
Vedere i documenti
Brady™
222565
Wear Protective Footwear 310 mm
17.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Complies to NF X 08-003-1 and 08-003-3 N X and EU Directive 92/58/EEC
  • Resistant to chemicals; water; UV light; scratch/abrasion and temperatures up to 110°C
  • Specifica
    Specifica
    Polyester
    Permanent Acrylic
    0.024 mm
    Mandatory Sign
    1 Ea.
    Laminated Polyester
    Round
    White on Blue