Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Marca:  Brady™ 223561
Codice prodotto. 11700214
  • 4.55€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
A rombo
Transport Sign
ADR 2.2A-100*100-B7541
Polyester
Permanent
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40 °C-110 °C
Non-flammable, non-toxic gas 2
White on Green
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign > White on Green; Height: 100mm; Qty: 1Each; Non-flammable, non-toxic gas 2