Descrizione
- Highly resistant and outstanding durability.
- Designed for professional use.
- Suitable for heavy loads and intensive use.
Specifica
Specifica
Larghezza (sistema imperiale) | 22.6 in. |
Size | Large |
Product Type | Laundry Basket |
Larghezza (sistema metrico) | 575 mm |
Colore | White |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Gilac™ Large Laundry Basket, 130 L >