Learn More
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets
Designed for cleanrooms and controlled environments
Marca:  Micronova™ BKL-2430IR
Codice prodotto. 15581745
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Irradiated
  • 75% LDPE/25% cast nylon
  • 10-6 sterility assurance level
  • For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Specifica
Specifica
Blend Liner
LDPE, Nylon
24 x 30 in.
Cleanrooms and Controlled Environments
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto046918-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data14/01/2025 Catalog NumberBKL-2430IR
Numero di lotto046917-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data26/12/2024 Catalog NumberBKL-2430IR
Numero di lotto046667-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data12/12/2024 Catalog NumberBKL-2430IR
Numero di lotto046018-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/11/2024 Catalog NumberBKL-2430IR
Numero di lotto045624-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data29/10/2024 Catalog NumberBKL-2430IR
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets > Dimensions: 60.9 x 76.2cm (24 x 30 in.)