Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps
VapLock™ Solvent Delivery Caps reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
Marca: Cole-Parmer™ 12018-54
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) ODServizi
None
Specifica
Solvent Safety | |
Blue/white PTFE, PP | |
1/4 in.-28 UNF(F) |
Solvent-Compatible Containers | |
GL25 | |
Two 1/4 in.-28 ports |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps > two 1/4 in-28 ports, GL25; 1/ea