Learn More
BINDER™ Ripiano estraibile forato
Presa interna - occultabile, con la spina corrispondente (tensione di rete, max. 500 W, max. 90 °C) (grado di protezione IP67)
319.00€ - 680.00€
Specifica
Materiale Plastic
Tipo Lighting
Da utilizzare con (applicazione) Expansion of Basic Set of Light Bars
Include 2 Pc.
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15705663
Vedere i documenti
BINDER™
8012-1718
90 cm
680.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15785653
Vedere i documenti
BINDER™
8012-1716
30 cm
319.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15795653
Vedere i documenti
BINDER™
8012-1717
50 cm
413.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Expansion set consisting of 2 pieces
  • Attachment material: clips
  • For expanding the basic set of light bars
Specifica
Specifica
Plastic
Expansion of Basic Set of Light Bars
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Lighting
2 Pc.
100/240 V
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BINDER™ Ripiano estraibile forato