Learn More
Levulinic Acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10225080
Levulinic Acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10225080
1 kg, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10225080
Marca: Thermo Scientific Acros 125140010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-76-2
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00002796
InChI Key JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
IUPAC Name 4-oxopentanoic acid
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Levulinic acid
Punto di fusione 33.0°C to 35.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 245.0°C to 246.0°C
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2CH2CO2H
Indice di rifrazione 1.4396 to 1.4426
Quantità 1 kg
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Indice di Merck 15, 5526
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0457755 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number125141000,125140010,125142500,125140050
Numero di lottoA0462749 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/05/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Numero di lottoA0451233 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/03/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Numero di lottoA0459760 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Numero di lottoA0457755 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2023 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Levulinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Titolo del prodotto
Levulinic Acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >