Learn More
Levulinic Acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Levulinic acid |
Punto di fusione | 33.0°C to 35.0°C |
Colore | Yellow |
Densità | 1.1300g/mL |
Punti di ebollizione | 245.0°C to 246.0°C |
Punto d'infiammabilità | 98°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98+% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | CH3COCH2CH2CO2H |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457755 | Certificato di analisi | 30/01/2025 | 125141000,125140010,125142500,125140050 |
A0462749 | Certificato di analisi | 16/05/2024 | 125140010,125141000,125142500,125140050 |
A0451233 | Certificato di analisi | 25/03/2024 | 125140010,125141000,125142500,125140050 |
A0459760 | Certificato di analisi | 12/02/2024 | 125140010,125141000,125142500,125140050 |
A0457755 | Certificato di analisi | 17/11/2023 | 125140010,125141000,125142500,125140050 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Levulinic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Levulinic Acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >