Learn More
BINDER™ Light Module for Plants
LED plant light module consisting of 16 LED strip lights
Marca:  BINDER™ 8012-2439
Codice prodotto. 30238310
  • 5230.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
LED plant light module with 16 LED strip lights
Includes:
  • 3-channel controller
  • Fresh air pump
  • Independent power supply
Specifica
Specifica
KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
Glass
Lighting
16 LED Strip Lights
Titolo del prodotto
BINDER™ Light Module for Plants > LED Plant Light