Learn More
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
164.82€ - 539.69€
Specifica
Vettore alfa | LIQUIRITIGENIN |
---|---|
Materiale o nome chimico | Liquiritigenin |
CAS | 578-86-9 |
Colore | Beige to White |
Punti di ebollizione | 530°C (760 mmHg) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17730679
|
Thermo Scientific Acros
469812500 |
250 mg |
164.82€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17720679
|
Thermo Scientific Acros
469810010 |
1 g |
539.69€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
LIQUIRITIGENIN | |
578-86-9 | |
530°C (760 mmHg) | |
Bottiglia in vetro | |
00287289 | |
256.26 |
Liquiritigenin | |
Beige to White | |
Conforms | |
C15 H12 O4 | |
4 ',7-Dihydroxyflavanone | |
Crystals or Powder |
Sicurezza e movimentazione
Exclamation mark
missing translation for 'shelfLife' : 3 years
Recommended Storage : Refrigerator +4°C
Titolo del prodotto
Liquiritigenin, Thermo Scientific™