Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
56.08€ - 249.24€
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium bis(trimethylsilyl)amide
CAS 4039-32-1, 109-99-9
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 65.0°C
Punto d'infiammabilità −21°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15462132
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
209551000
100 mL
56.08€
100mL
15487631
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
209558000
800 mL
249.24€
800mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
0.9000g/mL
−21°C
((CH3)3Si)2NLi
0.9
Solubility in water: reacts.
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
167.33
167.33
4039-32-1, 109-99-9
65.0°C
C6H18LiNSi2
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
2733832
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals