Learn More
Lithium sulfate monohydrate, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lithium sulfate monohydrate |
Punto di fusione | 860.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | LI2SO4·H2O |
Indice di Merck | 15, 5597 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 295.5g/L (20°C) |
Peso formulazione | 127.96 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463538 | Certificato di analisi | 06/06/2024 | 218330010,218331000 |
A0461693 | Certificato di analisi | 10/04/2024 | 218330010,218331000 |
A0456497 | Certificato di analisi | 03/10/2023 | 218330010,218331000 |
A0399982 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 218330010,218331000 |
A0416622 | Certificato di analisi | 12/12/2022 | 218330010,218331000 |
Safety and Handling
- Lithium sulfate monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/