Learn More
Lithium sulfate monohydrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15471447
Lithium sulfate monohydrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15471447
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Codice prodotto. 15471447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036216.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Maximum level of impurities: Loss on drying at 150°C 13.0-15.0%, Insoluble matter 0.01%, Cl 0.002%, NO3 0.001%, Heavy Metals (as Pb) 0.001%, Fe 0.001%, K 0.05%, Na 0.05%
Lithium sulfate monohydrate is used in solar panels and potential for a new class of battery. It is also used to treat bipolar disorder and in ultrasound-type non-destructive testing. It is also used as an additive for portland cement to speed up the curing. It is also involved as a catalyst in the elimination reaction for the conversion of n-butyl bromide to 1-butene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-25-7
Formula molecolare H2Li2O5S
Molecular Weight (g/mol) 127.95
Numero MDL MFCD00149766
InChI Key RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7nVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 165815
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium sulfate monohydrate
Punto di fusione 130°C-H2O
Colore Colorless
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.0% min.
Informazioni di solubilità Soluble in water. Soluble in water. Insoluble in ethanol,acetone and pyridine.
IUPAC Name dilithium;sulfate;hydrate
Peso formulazione 127.96 (109.94 Anhydrous)
Grado ACS
Odore Odorless
Aspetto Colorless granules
Densità 2.06
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU26I003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/09/2022 Catalog Number036216.36,036216.A3,036216.22
Numero di lottoU23I021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/09/2022 Catalog Number036216.36,036216.A3,036216.22
Numero di lottoT07G006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number036216.36,036216.A3,036216.22
Numero di lottoJ01L10 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number036216.36,036216.A3,036216.22
Numero di lottoX08H058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number036216.36,036216.A3,036216.22
Titolo del prodotto
Lithium sulfate monohydrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific Chemicals >