Learn More
Lithium sulfate monohydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 12694977
Lithium sulfate monohydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12694977
100 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Codice prodotto. 12694977
Marca: Thermo Scientific Acros 193391000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-25-7
Formula molecolare H2Li2O5S
Molecular Weight (g/mol) 127.95
Numero MDL MFCD00149766
InChI Key RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7nVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 165815
IUPAC Name dilithium;sulfate;hydrate
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium sulfate monohydrate
Punto di fusione 860.0°C
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Li2SO4·H2O
Indice di Merck 15,5597
Informazioni di solubilità Solubility in water: 295.5g/L (20°C)
Peso formulazione 127.96
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468952 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number,193391000
Numero di lottoA0458563 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2023 Catalog Number193395000,193391000
Numero di lottoA0453165 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number193395000,193391000
Numero di lottoA0449081 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2023 Catalog Number193395000,193391000
Numero di lottoA0417462 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number193395000,193391000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Lithium sulfate monohydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals >