Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Lettura veloce e accurata delle temperature con alcol blu su sfondo bianco. Il termometro ad alcol per immersione totale Brannan™ Lo-Tox™ è realizzato secondo gli standard tracciabili ed è dotato di copertura anti-rotolamento blu e anello di sospensione di sicurezza.
Marca: Brannan™ 44/830/7
Descrizione
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
- General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
- Easy to read against background
- Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
Uso generale | |
Tappo non avvitabile Brannan | |
Vetro | |
Termometro da laboratorio | |
-10°C | |
±1.5 a 35°C |
Totale | |
155 mm | |
Alcool blu | |
110°C | |
Da –10 a 110 °C | |
1 °C |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche