Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Lettura veloce e accurata delle temperature con alcol blu su sfondo bianco. Il termometro ad alcol per immersione totale Brannan™ Lo-Tox™ è realizzato secondo gli standard tracciabili ed è dotato di copertura anti-rotolamento blu e anello di sospensione di sicurezza.
Marca: Brannan™ 44/802/9
Descrizione
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
- General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
- Easy to read against background
- Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
General use | |
Brannan non roll end cap | |
Glass | |
110°C | |
-20°C to +110°C | |
0.5°C |
Partial Immersion | |
305 mm | |
Blue Liquid | |
-20°C | |
±1.0 at 35°C | |
76 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche