Learn More
Buerkle™ Bottiglie di sicurezza per liquido di lavaggio con collo largo in LDPE
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Trasparente
Verde
Descrizione
- Wide mouth opening for safe filling
- Yellow translucent color with light protection
- Curved aperture on screw cap for precision jet dispensing without splatters
- Color coded closures
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Colore | Translucent Yellow |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 39 mm |
Materiale | LDPE |
Colore chiusura | Blu |
Closure Included | Sì |
Bocca | Larga |
Product Type | Wash Bottle |
Chemical Label | Isopropanol |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Bottiglie di sicurezza per liquido di lavaggio con collo largo in LDPE >