Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Deionized Water
Distilled Water
Etanolo
I. M. S.
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Water
Descrizione:
Indelibly printed in Arabic, French and English
Indelibly printed in English, French, German and Spanish
Indelibly printed in Norwegian, Danish, Swedish and English
Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English
Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo
Descrizione
Imprinted with Globally Harmonized Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information. Azlon™ LDPE Multi-lingual Printed Wash Bottles display chemical names and key safety information in four European languages, eliminating the need for multiple wash bottles across European language speaking countries.
- Multi-lingual wide neck wash bottles
- Indelibly printed
- Fitted with color-coded, one-piece PP closures that maintain their shape in use
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
- Available in three water and five solvent labels
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Colore | Semitrasparente |
Descrizione | Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo |
Include | Chiusura in polipropilene blu |
Materiale | LDPE |
Quantità | 5/conf. |
Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
Colore chiusura | Blu |
Closure Included | Sì |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 11
Documenti
Product Information
Product Information
Product information
Dimensione file: 5.2 MB
Product information
Dimensione file: 2.8 MB
Product information
Dimensione file: 3.7 MB
Product information
Dimensione file: 3 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
39Hours
22Minutes
46Seconds
55
Titolo del prodotto
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™ >