Learn More
Corning™ LSE™ Variable Speed Vortex Mixer
Corning™ LSE™ Variable Speed Vortex Mixers provide fast, efficient mixing with minimal vibration in the laboratory.
Marca:  Corning™ 6776
206.77 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10009399
  • 253.52€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Variable speed for gentle to vigorous mixing
  • Optimized counter balance for minimal vibration
  • Lightweight and portable
  • Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
  • Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
  • Touch and continuous mix modes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0 to 3400 rpm
EU Plug
6776
230 V, 50/60 Hz
14 x 16 x 13 cm
Standard tube head
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Corning™ LSE™ Variable Speed Vortex Mixer > EU plug