Learn More
Corning™ LSE™ Variable Speed Vortex Mixer
Corning™ LSE™ Variable Speed Vortex Mixers provide fast, efficient mixing with minimal vibration in the laboratory.
253.52€
Specifica
Intervallo di velocità 0 to 3400 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 14 x 16 x 13 cm
Include Standard tube head
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
10009399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
6776
EU Plug 6776
253.52€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Variable speed for gentle to vigorous mixing
  • Optimized counter balance for minimal vibration
  • Lightweight and portable
  • Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
  • Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
  • Touch and continuous mix modes
Specifica
Specifica
0 to 3400 rpm
230 V, 50/60 Hz
14 x 16 x 13 cm
Standard tube head
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Corning™ LSE™ Variable Speed Vortex Mixer