Learn More
Thermo Scientific™ LYNX 4000 and 6000 Superspeed Centrifuges with innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific LYNX Superspeed Centrifuges combine high performance with innovative GreenCool Technology, helping ensure powerful separations while reducing environmental impact. Offering up to 6 L capacity (6 x 1000 mL) and speeds up to 68,905 x g. Available with a broad rotor portfolio.
Marca:  Thermo Scientific™ 75008592
Codice prodotto. 30306804
  • 66072.50€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
6 x 1000 mL
Centrifuge
100,605 x g
Thermo Scientific™
29,000 rpm
220/240 V
CFC free
Auto-ID Instant
Certificati
Vedi i prodotti accessori
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ LYNX 4000 and 6000 Superspeed Centrifuges with innovative GreenCool Technology > Superspeed Centrifuges, LYNX 6000, Innovative GreenCool Technology, 220-240V 50/60Hz