Learn More
Thermo Scientific™ LYNX 4000 and 6000 Superspeed Centrifuges with innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific LYNX Superspeed Centrifuges combine high performance with innovative GreenCool Technology, helping ensure powerful separations while reducing environmental impact. Offering up to 6 L capacity (6 x 1000 mL) and speeds up to 68,905 x g. Available with a broad rotor portfolio.
56175.00€ - 66072.50€
Specifica
Refrigerato CFC free
Rotor Identification Auto-ID Instant
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità RCF max Velocità max Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità RCF max Velocità max Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
30306805
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008580
4 x 1000 mL 68,905 x g 24,000 rpm 200/240 V
56175.00€
Pezzo
30306803
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008581
4 x 1000 mL 68,905 x g 24,000 rpm 380/400 V
57780.00€
Pezzo
30306806
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008591
6 x 1000 mL 100,605 x g 29,000 rpm 380/400 V
66072.50€
Pezzo
30306804
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008592
6 x 1000 mL 100,605 x g 29,000 rpm 220/240 V
66072.50€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
CFC free
Auto-ID Instant
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ LYNX 4000 and 6000 Superspeed Centrifuges with innovative GreenCool Technology