Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Shelves 6
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
16505.00€ - 24585.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 6 kg |
---|---|
N. di ripiani | 6 |
Temperature Range (Metric) | -55°C to +30°C |
Materiale | Stainless Steel |
Software Included | No |
Codice del prodotto | Marca | Include | Pompe da vuoto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Pompe da vuoto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17244724
|
BUCHI
11L200IN1612000001 |
Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor | No Vacuum Pump |
16505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17254724
|
BUCHI
11L200IN1612000101 |
Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor, Trolley | No Vacuum Pump |
18275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17264724
|
BUCHI
11L200IN1612001001 |
Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor | Pfeiffer Duo 6 |
20070.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17274724
|
BUCHI
11L200IN1612001101 |
Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor, Trolley | Pfeiffer Duo 6 |
21820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17284724
|
BUCHI
11L200IN1612003001 |
Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor | Edwards nXDS6iC |
22875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17294724
|
BUCHI
11L200IN1612003101 |
Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor, Trolley | Edwards nXDS6iC |
24585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Compact Lyovapor™ L-200
- Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
- Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Specifica
6 kg | |
-55°C to +30°C | |
No | |
23.1496 in. |
6 | |
Stainless Steel | |
20.0787 in. | |
220/240 V |
Titolo del prodotto
BUCHI Lyovapor L-200 Shelves 6