Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns
Use these SEC columns for monoclonal antibody (mAb) analysis, including the high-resolution separation of monomers, aggregates and fragments.
616.62€ - 2347.09€
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
pH 2.5 to 7.5
Dimensione del poro 300 Å
Quantità Each
Solventi 100% Organic Solvents
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15320421
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088460
300 mm 7.8 mm
2347.09€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11302073
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
074696
300 mm 4 mm
1846.17€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11312073
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
074697
50 mm 4 mm
616.62€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11392073
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
075592/CPQ-00713550
150 mm 4 mm
1400.62€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15590244
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088790
150 mm 2.1 mm
1399.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15580244
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088789
300 mm 2.1 mm
1656.61€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns for high-resolution separation of monoclonal antibody (mAb) analysis, including the monomers, aggregates and Fab and Fc fragments resulting from proteolysis. These size-exclusion chromatography (SEC) columns provide superior performance, even under nondenaturing conditions, and in high- and low-salt mobile phases and volatile eluents.
High-Performance SEC Columns for mAb Analysis
  • Hydrophilic bonded layer minimizes undesired interactions between the biomolecules and the stationary phase
  • Nonmetallic and biocompatible PEEK housing eliminates metal contamination from the column hardware
  • Stable surface bonding leads to low column bleed and compatibility with MS, ELSD and Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ CAD detection
  • Rugged column packing provides reliability, reproducibility and long column life
  • Columns are available in 5μm particle size and 150 and 300mm lengths, with an average pore diameter of 300Å
Specifica
Specifica
5 μm
300 Å
100% Organic Solvents
MAbPac
Size Exclusion
2.5 to 7.5
Each
30°C
Size Exclusion
Responsibly packaged
Documenti
Product Certifications
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns