Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns
Use these SEC columns for monoclonal antibody (mAb) analysis, including the high-resolution separation of monomers, aggregates and fragments.
Marca:  Thermo Scientific™ 075592/CPQ-00713550
1393.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11392073
  • 1400.62€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns for high-resolution separation of monoclonal antibody (mAb) analysis, including the monomers, aggregates and Fab and Fc fragments resulting from proteolysis. These size-exclusion chromatography (SEC) columns provide superior performance, even under nondenaturing conditions, and in high- and low-salt mobile phases and volatile eluents.
High-Performance SEC Columns for MAb Analysis
  • Hydrophilic bonded layer minimizes undesired interactions between the biomolecules and the stationary phase
  • Nonmetallic and biocompatible PEEK housing eliminates metal contamination from the column hardware
  • Stable surface bonding leads to low column bleed and compatibility with MS, ELSD and Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ CAD detection
  • Rugged column packing provides reliability, reproducibility and long column life
  • Columns are available in 5μm particle size and 150 and 300mm lengths, with an average pore diameter of 300Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Proprietary Diol
4 mm
600 psi (40 bar)
2.5 to 7.5
Each
30°C
Diol (OH)
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Size Exclusion
Bio-LC
Colonna analitica
150 mm
5 μm
300 Å
100% Organic Solvents
L59
MAbPac
Size Exclusion
PEEK
Responsibly packaged
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto001470 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number075592/CPQ-00713550
Numero di lotto001402 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number075592/CPQ-00713550
Numero di lotto001407 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number075592/CPQ-00713550
Numero di lotto001456 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number075592/CPQ-00713550
Numero di lotto001458 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number075592/CPQ-00713550
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC Columns > Length: 150mm; I.D.: 4mm