Learn More
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Goat Anti-Mouse IgG
Enable benchtop magnetic affinity purification with these ligand-coated (streptavidin, Protein A and G, GAM IgG, GAR IgG) magnetic particles and magnet separators.
Marca:  Thermo Scientific™ 21354
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11831225
  • 514.00€ / 50mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Beads provide a convenient method for magnetic separation of antibodies, antigens, lectins, enzymes, nucleic acids and cells using affinity binding. To remove the MagnaBind Beads from the suspension, an external magnetic field is used.
MagnaBind Goat Anti-Mouse IgG Beads can be used to conveniently separate cells of interest from a cell mixture. The monoclonal or polyclonal antibody to the cell surface antigen is pre-incubated with the appropriate magnetic bead that is then incubated with the cell suspension.
Features of MagnaBind Goat Anti-Mouse IgG Beads:
  • Composition: Silanized iron oxide
  • Magnetization: 25-35EMU/g
  • Type of Magnetization: Superparamagnetic (no magnetic memory)
  • Surface Area: >100m2/g
  • Bead Size: 1-4μm diameter
  • Settling Rate: 4% in 30 minutes
  • Effective Density: 2.5g/mL
  • Number of Beads: 1 x 108 beads/mg
  • pH Stability: Aqueous solution, above pH 4.0
  • Concentration: ∼1 mg/mL
Applications:
  • Cell sorting using either positive or negative selection
  • Protein purification or immunoassays using either direct or indirect methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Slurry: ∼1 mg/mL
MagnaBind Goat Anti-Mouse IgG Beads
Affinity Purification
Antibody
50 mL
1 to 4 μm
Upon receipt store products at 4°C. Do not freeze products. Products are shipped at ambient temperature.
Brown
Antibody Coated Bead
MagnaBind™
50 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZG4371671 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2024 Catalog Number21354
Numero di lottoZC4227613 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/03/2024 Catalog Number21354
Numero di lottoZB4203343 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2024 Catalog Number21354
Numero di lottoYK4096442 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2023 Catalog Number21354
Numero di lottoYJ4066601 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2023 Catalog Number21354
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Goat Anti-Mouse IgG > 50 mL