Learn More
Magnesium chloride, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10159872
Magnesium chloride, pure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10159872
1 kg, Flacone in plastica
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10159872
Marca: Thermo Scientific Acros 223210010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7786-30-3
Formula molecolare Cl2Mg
Molecular Weight (g/mol) 95.21
Numero MDL MFCD00011106
InChI Key TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Punti di ebollizione 1412.0°C
Materiale o nome chimico Magnesium chloride
Punto di fusione 708.0°C
Colore Bianco
Forma fisica In polvere
Quantità 1 kg
Formula lineare MgCl2
Fieser 11,31
Indice di Merck 15,5726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C)
IUPAC Name magnesio; dicloruro
Peso formulazione 95.21
Percent Purity ≥98.0% (on dry substance)
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Imballaggio Flacone in plastica
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0450059 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Numero di lottoA0402852 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Numero di lottoA0400128 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Numero di lottoA0395558 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Numero di lottoA0410218 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Product Identifier
  • Magnesium chloride, anhydrous
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Magnesium chloride, pure, Thermo Scientific Chemicals >