Learn More
Magnesium sulfate, 97%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Magnesium sulfate, 97%, MgO4S, CAS Number-7487-88-9, sulfuric acid magnesium salt 1:1, sal de sedlitz, magnesium sulfate, tomix ot, bitter salt, magnesium sulfate 1:1, sal angalis, magnesium sulphate, mgso4, magnesium sulfate anhydrous, 500g, CHEBI:32599, Undesignated, >700 deg.C
24.32€ - 1823.07€
Identificatori chimici
CAS | 7487-88-9 |
---|---|
Formula molecolare | MgO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 120.36 |
Numero MDL | MFCD00011110 |
InChI Key | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot |
PubChem CID | 24083 |
ChEBI | CHEBI:32599 |
IUPAC Name | magnesium;sulfate |
SMILES | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10625871
|
Thermo Scientific Acros
413480050 |
5 g | Glass Bottle |
24.32€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10731252
|
Thermo Scientific Acros
413485000 |
500 g | Flacone in plastica |
97.94€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10003812
|
Thermo Scientific Acros
413480025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
320.60€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10107253
|
Thermo Scientific Acros
413480250 |
25 kg | Fibre drum |
1823.07€
25kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbenteIdentificatori chimici
7487-88-9 | |
120.36 | |
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L | |
24083 | |
magnesium;sulfate |
MgO4S | |
MFCD00011110 | |
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot | |
CHEBI:32599 | |
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Specifica
Magnesium sulfate | |
Pure | |
Granular Powder and/or Specks | |
MgO4S | |
MFCD00011110 | |
15, 5755 | |
Solubility in water: 26g/100mL (0°C). | |
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
120.36 | |
CHEBI:32599 | |
97% | |
>700°C |
1124.0°C | |
7487-88-9 | |
97% | |
MgSO4 | |
01,634; 04,425; 05,421 | |
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot | |
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L | |
magnesium;sulfate | |
24083 | |
120.37 | |
Pure |
Titolo del prodotto
Magnesium sulfate, 97%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals