Learn More
Magnesium sulfate, 97%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Magnesium sulfate |
Punto di fusione | 1124.0°C |
Nota nome | Pure |
Forma fisica | Granular Powder and/or Specks |
Quantità | 25 kg |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (Complexometry) |
Formula lineare | MgSO4 |
Fieser | 01,634; 04,425; 05,421 |
Indice di Merck | 15, 5755 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 26g/100mL (0°C). |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0423143 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 413480050,413480250,413485000,413480025 |
A0468734 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 413480050,413480250,413485000,413480025 |
A0465493 | Certificato di analisi | 19/08/2024 | 413480050,413480250,413485000,413480025 |
B0155501B | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 413480050,413480250,413485000,413480025 |
B0155501 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 413480050,413480250,413485000,413480025 |
Titolo del prodotto
Magnesium sulfate, 97%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >