Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Roll
A scrim on one side increases the strength and helps to eliminate linting. Available in convenient widths that are perfect for lining drawers, covering workbenches, or masking larger areas from mist and overspray.
298.00€ - 540.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Tipo | Sorbent Roll |
Da utilizzare con (applicazione) | Workplace safety |
Lunghezza (sistema imperiale) | 150 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 45.7 m |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17128550
|
3M™
7000001950 |
400 mm |
298.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17158600
|
3M™
7000051880 |
960 mm |
540.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Designed for use in and around the work area to catch leaks and drips
- For use on most non-aggressive liquids
- Very easy to use and to retrieve
- Designed to cover large surfaces
Specifica
Gray | |
Workplace safety | |
45.7 m |
Sorbent Roll | |
150 ft. |
Titolo del prodotto
3M™ Maintenance Sorbent Roll