Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Roll
A scrim on one side increases the strength and helps to eliminate linting. Available in convenient widths that are perfect for lining drawers, covering workbenches, or masking larger areas from mist and overspray.
Marca:  3M™ 7000001950
Codice prodotto. 17128550
  • 298.00€ / 1 rotolo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed for use in and around the work area to catch leaks and drips
  • For use on most non-aggressive liquids
  • Very easy to use and to retrieve
  • Designed to cover large surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gray
131.7 L
Workplace safety
45.7 x 0.40 m
45.7 m
400 mm
34.8 gal.
Sorbent Roll
M-B2001
150 ft.
15.5 in.
Titolo del prodotto
3M™ Maintenance Sorbent Roll > 400 mm