Learn More
SI Analytics™ Viscometro Ubbelohde manuale
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Manual Ubbelohde Viscometer includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.
505.00€ - 621.00€
Specifica
Product Type | Viscometer |
---|---|
Calibrated | Yes |
Descrizione | 290mm Long |
Certificazione/Conformità | DIN 51 562 Part 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Include | Ring Marks |
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10150181
|
SI Analytics™
285400004 |
0.001K | 0.36mm Capillary Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10231881
|
SI Analytics™
285400012 |
0.003K | 0.47mm Capillary Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12018163
|
SI Analytics™
285400037 |
0.01 K | 0.63mm Capillary Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12038163
|
SI Analytics™
285400045 |
0.03 K | 0.84mm Capillary Diameter |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12048163
|
SI Analytics™
285400061 |
0.1K | 1.13mm Capillary Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12068163
|
SI Analytics™
285400078 |
0.3K | 1.50mm Capillary Diameter |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12078163
|
SI Analytics™
285400094 |
1K | 2.01mm Capillary Diameter |
621.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12088163
|
SI Analytics™
285400107 |
3K | 2.65mm Capillary Diameter |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12028163
|
SI Analytics™
285400053 |
0.05K | 0.95mm Capillary Diameter |
505.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
- The recommended minimum flow through time is 200 seconds
- Calibrated with constant for manual measurements
- Filling quantity of 15 to 20mL
Specifica
Viscometer | |
290mm Long | |
Ring Marks | |
15 to 25 mL |
Yes | |
DIN 51 562 Part 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
For Determination of Absolute and Relative Kinematic Viscosity of Liquids With Newtonian Flow Behavior |
Titolo del prodotto
SI Analytics™ Viscometro Ubbelohde manuale