Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro ed evitare il pericolo di accensione.
Marca: SCAT™ 318992
98.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Un moderno imbuto con coperchio realizzato in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
- Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la sicurezza della presa, senza dover toccare il coperchio potenzialmente sagomato
- L'innovativo coperchio a imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi
- Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
- Il tappo a vite ruotabile facilita e svitare l'imbuto del coperchio sulla tanica
- Con filtro rimovibile per una facile pulizia
- La versione non conduttiva del MARCO V2. 0 si armonizza con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
- Le versioni conduttive del MARCO V2.0 sono nere e quindi differiscono chiaramente nel colore dalla versione non conduttiva
Specifica
140 mm | |
HDPE | |
Non autoclavabile | |
Funnel with Hinged Lid and Lance | |
Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato |
300 mL | |
370 mm | |
blu / bianco | |
GL45 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
SCAT Europe Safety Funnel with hinged lid Marco
Dimensione file: 726.8 kB
Titolo del prodotto
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0 > Safety Funnel; Includes: Funnel with Hinged Lid and Lance; Stopper Number: GL45; Height (Metric): 370 mm