Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0
Il robusto imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 con coperchio e sfera soddisfa i più alti requisiti per lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi pericolosi grazie alla sua combinazione di due meccanismi di sicurezza indipendenti.
Marca: SCAT™ 317641
160.15 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Le due caratteristiche di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
- Realizzato in materiale HDPE di alta qualità per la massima stabilità e durata
- Coperchio a cerniera con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
- Setaccio ottimizzato per catturare le particelle più grandi e per depositare le bottiglie da laboratorio
- Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
- Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
- Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per uno scarico pulito dei rifiuti
- Tutti i componenti essenziali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto a sfera con coperchio incernierato ARNOLD V2.0 è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo economico ed ecologico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non ha alcuna influenza sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Specifica
200 mm (Imbuto) | |
Non autoclavabile | |
Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e volatili | |
Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile | |
Imbuto di sicurezza con coperchio a cerniera e valvola a sfera |
HDPE | |
blu / bianco | |
Contenitori per lo smaltimento | |
S60/61 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now