Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro ed evitare il pericolo di accensione.
Marca:  SCAT™ 318956
88.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17957260
  • 109.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many chemicals
  • Integrated gripping edge on the funnel lid increases the grip without having to touch the possibly contoured lid
  • Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes the funnel edge and prevents the escape of explosive or health-endangering gases
  • Sturdy hinge guarantees a long service life of the closing mechanism
  • Rotating screw cap makes it easier to screw the lid funnel on and off the canister
  • Removable sieve for easy cleaning
  • Non-conductive version of the MARCO V2.0 is in line with the SCAT color scheme due to its blue and white coloring
  • Conductive versions of the MARCO V2.0 are in black and thus clearly differ in color from the non-conductive version
Specifica
Specifica
140 mm
HDPE
Funnel with Hinged Lid, No Lance
5.5 in.
300 mL
150 mm
S70/71
Safety Funnel
Titolo del prodotto
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0 > Safety Funnel; Height: 150 mm; Includes: Funnel with Hinged Lid, No Lance; Stopper Number: S70/71