Learn More
Thermo Scientific™ Provette Matrix™ da 0.5 ml con coperchio svitabile in rack con chiusura e codice a barre
Le provette con coperchio svitabile Thermo Scientific™ Matrix™ da 0.5 ml in rack con dispositivo di chiusura e codice a barre offrono una rintracciabilità assoluta dei campioni a basse temperature, anche in azoto liquido in fase vapore.
Marca: Thermo Scientific™ 3744-BR
390.96 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le provette con coperchio svitabile Thermo Scientific™ Matrix™ da 0.5 ml in rack con dispositivo di chiusura e codice a barre consentono la conservazione sicura dei campioni alle basse temperature, compreso l'azoto liquido in fase vapore. Le provette sono stampate in resina di qualità medica e sono dotate di codice a barre 2D permanente ad alto contrasto. Le provette sono confezionate in rack con chiusura e codice a barre lineare, codice a barre 2D e identificazione leggibile dall'operatore su tre lati del rack. Per l'impiego in combinazione con i lettori di codici a barre, le apparecchiature di gestione di array e i decapsulatori Thermo Scientific. Le provette con coperchio svitabile 2D soddisfano numerose esigenze di conservazione manuali o automatizzate a lungo termine; anche i rack sono dotati di codici a barre per un'agevole rintracciabilità.
Protezione affidabile dei campioni
- Provette realizzate in polipropilene vergine di classe VI e di qualità medica
- I tappi con coperchio svitabile sono dotati di una morbida guarnizione in silicone che aderisce alle superfici di contatto per garantire la conservazione del campione
- I rack sono in robusta plastica ABS per proteggere le provette in caso di caduta
- Le provette con tappo svitabile sono compatibili con la conservazione fino a temperature di -196 °C
Rintracciabilità sicura
- Il codice a barre 2D permanente e univoco della provetta è inciso a laser sul fondo delle singole provette
- I rack sono dotati di codici a barre lineari, ID leggibili dagli operatori e codici a barre 2D per un'assoluta rintracciabilità del campione
- Il codice a barre 2D sulle provette consente di effettuare la scansione e decodificare tutte le provette in una sola volta senza rimuoverle dal rack, associando i dati con le singole provette
- Provette e rack compatibili con i lettori Thermo Scientific™ VisionMate™
Formato di conservazione migliore
- I rack con chiusura in formato ANSI consentono di sfruttare al meglio lo spazio di conservazione e sono compatibili con le pipette manuali multicanale o con le apparecchiature automatizzate per la manipolazione dei liquidi
- Disponibilità di numerose opzioni di apertura/chiusura per la manipolazione di una sola provetta oppure di 8 provette o 96 provette contemporaneamente
Specifica
Trasparente | |
Incolore | |
0.5 ml | |
Polipropilene vergine di classe VI, qualità medica | |
Codice a barre provetta: non proprietario, matrice dati 12x12 con correzione degli errori integrata ECC200, codice a barre rack: matrice dati 2D; codice lineare EAN 128; leggibile dagli utenti | |
Sterili | |
Polipropilene vergine di classe VI, qualità medica con O-ring in silicone classe VI, qualità medica | |
Sterile and PCR Ready |
Coperchio svitabile, Codice a barre 2D | |
Sì, con tappo lento | |
Fondo a V | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Sì | |
0.0169 fl oz. |