Learn More
Thermo Scientific™ Provette con tappo a vite Matrix™ da 500 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore.
Marca:  Thermo Scientific™ 3744
366.48 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10111683
  • 586.00€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Screw Top Tube
Not Autoclavable
Conical
5 Latch Racks of 96 Tubes
Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction
Sterile
Yes
16907 fl oz.
Tappi non colorati
Colorless
500 μL
Polypropylene (Medical Grade)
V-bottom
Matrix™
480 Tubes
Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Virgin Class VI Medical Grade Silicone O-ring
Yes
Sterile and PCR Ready
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1422146 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data12/02/2025 Catalog Number3744
Numero di lotto1417961 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data12/02/2025 Catalog Number3744
Numero di lotto1416886 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data10/02/2025 Catalog Number3744
Numero di lotto1419466 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data30/01/2025 Catalog Number3744
Numero di lotto1419306 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data30/01/2025 Catalog Number3744
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Provette con tappo a vite Matrix™ da 500 μl >
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.