Learn More
Thermo Scientific™ Provette con tappo a vite Matrix™ da 500 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore.
Marca:  Thermo Scientific™ 3744GRE
372.24 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11895472
  • 622.00€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Screw Top Tube
Not Autoclavable
Conical
5 Latch Racks of 96 Tubes
Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction
Sterile
Yes
16907 fl oz.
Sterile and PCR Ready
Green
500 μL
Polypropylene (Medical Grade)
V-bottom
Matrix™
480 Tubes
Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Virgin Class VI Medical Grade Silicone O-ring
Yes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1423201 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data21/03/2025 Catalog Number3744GRE
Numero di lotto1417185 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data30/01/2025 Catalog Number3744GRE
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Provette con tappo a vite Matrix™ da 500 μl >
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.