Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni serie P
I cicli di lavoro personalizzati consentono di gestire virtualmente qualsiasi operazione di pulizia o miscelazione del laboratorio. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ Serie P offrono un comodo display digitale per i parametri impostati e per quelli operativi, una vasca di acciaio inox anticavitazione, maniglie ergonomiche per un agevole posizionamento e un robusto coperchio che consente di ridurre il rumore e l'evaporazione della soluzione.
Marca:  Fisherbrand™ 1013804
Codice prodotto. 11758029
  • 2350.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Per qualsiasi applicazione in laboratori di analisi, industriali e medici, comprese le applicazioni di pulizia intensiva.
  • Sensibilmente più potente delle normali unità a ultrasuoni
  • Pratico e facile da utilizzare con un display chiaro che indica i parametri impostati ed effettivi
  • Multi-frequenza
  • 37kHz per applicazioni standard
  • 80kHz per tempi di pulizia prolungati, ideali per il trattamento di elementi di dimensioni ridotte e particolarmente sensibili
  • Unità con modalità di funzionamento normale, a impulsi, sweep, degassante e a controllo di potenza
  • Valvola di scarico montata lateralmente e condotto di drenaggio posteriore per la rimozione della soluzione esausta
  • Potente modalità a impulsi per la rimozione dei contaminanti residui
Order Info
Cestello in acciaio inox e coperchio in plastica disponibili separatamente
Specifica
Specifica
Serbatoio e involucro in acciaio inox V2A
18 L
230 V CA, 1400 W
P 180 H
8.5 kg
230 VAC
P 340 x L 390 x A 321 mm
Applicazioni professionali in laboratori medici e di analisi e nei processi di produzione industriale
Da 5 a 40 °C
Videos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Manuals
    Certificati
    Vedi i prodotti accessori
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni serie P > Capacity: 18L