Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Blank and Alphanumeric Storage Tubes
GREENER_CHOICE
Store valuable samples where 2D tracking is not required with high-density blank and alphanumeric storage tubes.
Marca:  Thermo Scientific™ 4274
273.60 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10496163
  • 407.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Alphanumeric Storage Tube
Polypropylene
Matrix™
0.0253 fl oz.
Sterile and PCR Ready
0.75 mL
10 Latch Racks of 96 Tubes
Sterile
Yes
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1422931 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data06/03/2025 Catalog Number4274
Numero di lotto1418283 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data05/03/2025 Catalog Number4274
Numero di lotto1414111 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data05/03/2025 Catalog Number4274
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ Blank and Alphanumeric Storage Tubes >