Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Blank and Alphanumeric Storage Tubes
GREENER_CHOICE
Store valuable samples where 2D tracking is not required with high-density blank and alphanumeric storage tubes.
83.20€ - 526.00€
Specifica
Materiale Polipropilene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Product Type Imballaggio Sterilità Fit for Purpose Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Imballaggio Sterilità Fit for Purpose Prezzo Quantità e disponibilità  
11587399
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4253
Alphanumeric Storage Tube 10 Refill Carriers of 96 Tubes Non-sterile PCR Ready
265.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10630784
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4140
Blank Storage Tube Sfuse, 1000/scatola Non-sterile PCR Ready
110.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10111923
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4147
Alphanumeric Storage Tube 10 Snap Racks of 96 Tubes Non-sterile PCR Ready
497.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10785204
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4250
Blank Storage Tube 10 Refill Carriers of 96 Tubes Sterile Sterile and PCR Ready
198.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10583055
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4272
Blank Storage Tube 10 Latch Racks of 96 Tubes Sterile Sterile and PCR Ready
329.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10620224
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4170
Blank Storage Tube Sfuse, 1000/scatola Non sterile PCR Ready
83.20€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10622114
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4273
Alphanumeric Storage Tube 10 rack con chiusura da 96 provette Non-sterile Sterile and PCR Ready
410.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10775204
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4247
Blank Storage Tube 10 Latch Racks of 96 Tubes Non-sterile PCR Ready
350.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10661544
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4249
Blank Storage Tube 10 Refill Carriers of 96 Tubes Non-sterile PCR Ready
184.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10496163
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4274
Alphanumeric Storage Tube 10 Latch Racks of 96 Tubes Sterile Sterile and PCR Ready
407.00€
pezzi 960
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10651544
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4248
Blank Storage Tube 10 Latch Racks of 96 Tubes Sterile Sterile and PCR Ready
320.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10131493
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4251
Alphanumeric Storage Tube 10 Latch Racks of 96 Tubes Non-sterile PCR Ready
423.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10775974
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4271
Blank Storage Tube 10 Latch Racks of 96 Tubes Non-sterile PCR Ready
323.00€
pezzi 960
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10581325
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4252-11
Alphanumeric Storage Tube 10 Latch Racks of 96 Tubes Sterile Sterile and PCR Ready
436.00€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11820462
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4148-11
Alphanumeric Storage Tube 10 Latch Racks of 96 Tubes Sterile Sterile and PCR Ready
526.00€
pezzi 960
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Polipropilene
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ Blank and Alphanumeric Storage Tubes