Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Blank and Alphanumeric Storage Tubes
GREENER_CHOICE
Store valuable samples where 2D tracking is not required with high-density blank and alphanumeric storage tubes.
Marca:  Thermo Scientific™ 4140
62.14 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10630784
  • 110.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Blank Storage Tube
Polypropylene
Matrix™
0.0473 fl oz.
PCR Ready
1.4 mL
Sfuse, 1000/scatola
Non-sterile
Yes
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ Blank and Alphanumeric Storage Tubes >