Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Storage Blocks
GREENER_CHOICE
Use these DeepWell™ storage blocks as mother plates when creating compound libraries from automated liquid handling instruments.
Marca:  Thermo Scientific™ 4221
352.80 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10385023
  • 591.00€ / pezzi 40
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
When creating compound libraries using automated liquid handling instruments, use Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Storage Blocks as a mother plate. These strong blocks are constructed of polypropylene and are chemically resistant, meeting all standard microplate specifications. The unique chimney well design of the 1mL blcok reduces the risk of cross-contamination between wells during pipetting, while the 2mL block has cut-away sides for easy handling and placement on robotic systems.
Features:
  • Alphanumeric notations simplify the identification of wells
  • Industry-standard footprint ensures compatibility with sealers, stackers and liquid handlers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Custom Barcoding Available
Standard
Autoclavable
Low binding PP
Natural
ALPS Heat Sealers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
2200 μL
2000 μL
Non trattata
40
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI.
8 x 12
40 Cases
Nunc
Polypropylene Storage & Sample Prep Plate
Polypropylene
96
Non-sterile
circolare
40
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Storage Blocks >