Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Storage Blocks
Use these DeepWell™ storage blocks as mother plates when creating compound libraries from automated liquid handling instruments.
362.00€ - 1555.00€
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10131583
![]() |
Thermo Scientific™
4211-11 |
Non-sterile | circolare | 1200 μL |
362.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10101303
![]() |
Thermo Scientific™
4212-11 |
Sterile | circolare | 1200 μL |
390.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10385023
![]() |
Thermo Scientific™
4221 |
Non-sterile | circolare | 2200 μL |
591.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10462214
![]() |
Thermo Scientific™
4222 |
Sterile | circolare | 2200 μL |
601.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10611354
![]() |
Thermo Scientific™
4325 |
Non-sterile | Square, Conical Bottom (V-well) | 240 μL |
1545.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10069932
![]() |
Thermo Scientific™
4326-11 |
Sterile | Square, Conical Bottom (V-well) | 240 μL | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
When creating compound libraries using automated liquid handling instruments, use Thermo Scientific™ Matrix™ DeepWell™ Storage Blocks as a mother plate. These strong blocks are constructed of polypropylene and are chemically resistant, meeting all standard microplate specifications. The unique chimney well design of the 1mL blcok reduces the risk of cross-contamination between wells during pipetting, while the 2mL block has cut-away sides for easy handling and placement on robotic systems.
Warranty: 90 daysSpecifica
Standard | |
Polypropylene |