Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™
GREENER_CHOICE
Innovative vaschette per reagenti dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 8076
49.04 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10495973
  • 61.95€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Innovative vaschette per reagenti Thermo Scientific™ Matrix dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni. Questi serbatoi sterili presentano una base estremamente ampia per una maggiore rigidità e stabilità, contribuendo a evitare fuoriuscite. Il serbatoio suddiviso in sezioni da 25 ml consente il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; il recupero risulta massimizzato se si utilizza un solo canale e una piccola quantità di reagente.
  • Trough within a trough maximizes amount of liquid accessible to pipet tips when using small amounts of reagent
  • Pour-off spouts on all four corners reduce spillage when pouring reagents out of reservoir
  • Graduations on inside wall enable quick measurement of remaining liquid
  • Sterile reservoirs are packaged in snap and tear bags, maintaining sterility while being easy to open
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bianco
Polipropilene
Coperchi per vaschette
10
75 ml
Non-sterile
10
10 per contenitore
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™ > Matrix™ Reagent Reservoirs Lids; Volume: 75 mL; Material: Polypropylene; Sterility: non-sterile; Packaging: 10 pcs /bag; Unit Size: 1 bag of 10 pcs