Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
Marca:  Fisherbrand™ 096-FIS
20.79 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11648138
  • 43.80€ / pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
  • Per l'uso durante il trasferimento di grandi volumi di campione
  • L'avanzata tecnologia di stampaggio garantisce puntali dritti
  • Opzione alternativa alle pipette sierologiche
  • Non sterile; con certificato di un laboratorio indipendente attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi, DNA e pirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5000 μl
Incolore
4.75 in.
BUlk
Eppendorf Research, Jencons Sealpette, Genemate ISC Bio Express
Polipropilene
Non sterile
Sì
12 cm
Universale, Macro
No
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Master liquid handling with ease.
    Codice sconto: 24122
    Scade2025-04-13
    Days
    13
    Hours
    0
    Minutes
    25
    Seconds
    17
    nuova offerta
    Save Up to 92%
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    30
    Hours
    0
    Minutes
    25
    Seconds
    17
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips > Volume: 5000 μL