Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
Marca:  Fisherbrand™ 095-FIS
20.79 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11937754
  • 42.70€ / pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
  • Per l'uso durante il trasferimento di grandi volumi di campione
  • L'avanzata tecnologia di stampaggio garantisce puntali dritti
  • Opzione alternativa alle pipette sierologiche
  • Non sterile; con certificato di un laboratorio indipendente attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi, DNA e pirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 1 a 5 ml
Incolore
12.9 cm
Universale, Macro
Polipropilene
Non sterile
Sì
BUlk
Fisherbrand Elite, Fisherbrand II, Thermo Scientific
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    SDS
    Documenti Certificati
    Offerte speciali
    Offerte speciali
    • Diversi produttori
      Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
      Codice sconto: 24155
      Scade2025-04-30
      Days
      30
      Hours
      0
      Minutes
      25
      Seconds
      18
      Offerta
      *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
      Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
    • Diversi produttori
      Master liquid handling with ease.
      Codice sconto: 24122
      Scade2025-04-13
      Days
      13
      Hours
      0
      Minutes
      25
      Seconds
      18
      nuova offerta
      Save Up to 92%
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips > Volume: 1 to 5 mL